Merck
APO455838696
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)phenyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)11-5-2-1-3-6(12)4-5/h1-4,12H
InChI Key
GEJGGOYNWFQKKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethoxythiophenol
Synonym
3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)phenyl mercaptan
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethoxythiophenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)