Merck
APO455838541
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.14
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C8H7F3O2/c1-5-4-6(2-3-7(5)12)13-8(9,10)11/h2-4,12H,1H3
InChI Key
QMIXWHAIFDQEDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-(Trifluoromethoxy)-o-cresol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)