Merck
APO455838322
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.14
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O/c8-7(9,10)13-5-3-1-2-4(11)6(5)12/h1-3H,11-12H2
InChI Key
DGRRQMLGFKOEAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethoxybenzene-12-diamine
Synonym
1,2-Diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethoxybenzene-12-diamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)