Merck
APO455838089
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.21
MDL番号:
bp
212-213
Iupac Name
3-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c1-14(12,13)7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
QJHFDGZWRWQZCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylsulphonylbenzoic-acid
Synonym
4-Carboxy-3-fluorophenyl methyl sulphone
Boiling point
212-213
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylsulphonylbenzoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)