コンテンツぞスキップ
Merck
APO455837980
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.5
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI Key
FCNDYXZLZMHWKI-UHFFFAOYSA-N
保管枩床
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluorobenzylamine-hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluorobenzylamine-hydrochloride
詊隓成瞟曞COA
補品のロット番号・バッチ番号を入力しお、詊隓成瞟曞COA を怜玢できたす。ロット番号・バッチ番号は、補品ラベルに「Lot」たたは「Batch」に続いお蚘茉されおいたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス