Merck
APO455837973
Apollo Scientific Ltd
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.47
MDL番号:
bp
-70
密度
1.714
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H2Cl3F3O3S/c4-3(5,6)13(10,11)12-1-2(7,8)9/h1H2
InChI Key
GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate
Flash Point
84-86/20mm
Boiling point
-70
密度
1.714
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)