Merck
APO455837918
Apollo Scientific Ltd
3,4,5-Trifluorobenzotrifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.08
MDL番号:
Iupac Name
1,2,3-trifluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F6/c8-4-1-3(7(11,12)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H
InChI Key
WIMUDCCCIFLMQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluorobenzotrifluoride
Synonym
1,2,3-Trifluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2H,6H-Hexafluorotoluene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluorobenzotrifluoride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)