Merck
APO455837782
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-4H
InChI Key
CSOBJYGHQOLWOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
Synonym
4-Bromo-3-formylbenzotrifluoride, 6-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde
Flash Point
50-55
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)