Merck
APO455837604
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.58
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c1-13-7-5(10)2-4(8(9)12)3-6(7)11/h2-3H,1H3
InChI Key
KQZUCQYQLNPECC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-4-methoxybenzoyl-chloride
Synonym
4-(Chlorocarbonyl)-2,6-difluoroanisole, 4-(Chloroformyl)-2,6-difluoroanisole
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-4-methoxybenzoyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)