Merck
APO455837575
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-iodoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.02
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5FIN/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H,9H2
InChI Key
XNFXQUHUFXJVSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodoaniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodoaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)