Merck
APO455837572
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorostyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.13
MDL番号:
Iupac Name
1,2-difluoro-4-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5H,1H2
InChI Key
VPKZWIGZODEBDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
Synonym
1,2-Difluoro-4-vinylbenzene, 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)