Merck
APO455837548
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.14
MDL番号:
bp
130-133
Iupac Name
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)4-2-1-3-5(12)6(4)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI Key
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-6-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid, 2-Carboxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 3-Amino-2-carboxybenzotrifluoride
Boiling point
130-133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-6-trifluoromethylbenzoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)