Merck
APO455837403
Apollo Scientific Ltd
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-4-8(7(2)11)9(10)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
IBABHBXTLZNGAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylacetophenone
Synonym
1-(2-Fluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one, 4-Acetyl-3-fluorotoluene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylacetophenone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)