Merck
APO455837311
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)4-2-5(9)6(8)10-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
PXHKAVXJQLVUBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Synonym
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-3-carboxylate, 2-Bromo-3-fluoro-5-(methoxycarbonyl)pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)