Merck
APO455837261
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4N/c9-6-1-2-7(8(10,11)12)5(3-6)4-13/h1-3H
InChI Key
SQAZPEKSXOYPDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
2-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)