Merck
APO455837225
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-7-5-2-1-4(9)3-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
HXIMDHPWCHNHMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-fluoro-1h-indazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-fluoro-1h-indazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)