Merck
APO455837210
Apollo Scientific Ltd
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.12
MDL番号:
bp
220-223
Iupac Name
2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3(5(11)13)6(14)12-4/h1-2H,(H2,11,13)(H,12,14)
InChI Key
BZMWJLRKOIRLSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinamide
Boiling point
220-223
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)