Merck
APO455836834
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.65
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O3S/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)15-16(13,14)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI Key
GECYAQNQPGLIHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Synonym
4-Chloro-2-methylphenyl triflate, 5-Chloro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)