Merck
APO455836805
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.06
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-9-6(8(12)5-10)3-2-4-7(9)11/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
VEXWUZXZXRQRTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-3'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-6-fluoroanisole
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyphenacyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)