Merck
APO455836766
Apollo Scientific Ltd
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
349
MDL番号:
Iupac Name
2-iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H3F3INO4/c8-7(9,10)16-3-1-4(11)6(13)5(2-3)12(14)15/h1-2,13H
InChI Key
GSKMZBWJOHNCEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-iodo-6-nitro-4-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-iodo-6-nitro-4-trifluoromethoxyphenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)