Merck
APO455836759
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.01
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
InChI Key
CGQJITDLUBMLFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)