Merck
APO455836706
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
366.9
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3IO/c8-4-1-2-6(5(12)3-4)13-7(9,10)11/h1-3H
InChI Key
LKNNUQZUTTXEKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-1-trifluoromethoxybenzene
Synonym
4-Bromo-2-iodophenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-1-trifluoromethoxybenzene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)