Merck
APO455836659
Apollo Scientific Ltd
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.03
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Inchi Code
1S/C8H5BrF3NO/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3H,13H2
InChI Key
CWTOSTWUQONVEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-bromo-222-trifluoroacetophenone
Synonym
4-Bromo-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-bromo-222-trifluoroacetophenone