Merck
APO455836521
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.14
MDL番号:
Iupac Name
1-fluoro-4-(trifluoromethyl)-2-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C9H6F4/c1-2-6-5-7(9(11,12)13)3-4-8(6)10/h2-5H,1H2
InChI Key
GOJAEEVORJLQKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylstyrene
Synonym
4-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 2-Ethenyl-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylstyrene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)