Merck
APO455836486
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.05
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-8-5-7(11)2-1-6(8)3-4-12-9/h1-5H
InChI Key
UFACKHVMOIQVNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Synonym
1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)