Merck
APO455836275
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.14
MDL番号:
Iupac Name
[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI Key
FCYVKQRWNQRCFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylamine
Synonym
2-(Aminomethyl)-3-fluorobenzotrifluoride, [2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)