Merck
APO455836237
Apollo Scientific Ltd
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.14
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F4O/c1-5(14)6-2-7(9(11,12)13)4-8(10)3-6/h2-4H,1H3
InChI Key
BDIYAWLPLVWTJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-trifluoromethylacetophenone
Synonym
1-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 3-Acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-trifluoromethylacetophenone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)