Merck
APO455836189
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.01
MDL番号:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2IN/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI Key
IPXQDOGSRPHRAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
Synonym
2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)