Merck
APO455836165
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-difluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI Key
JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)