Merck
APO455835891
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.51
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-6-4(9)2-1-3-5(6)12(8,10)11/h1-3H
InChI Key
YZXLEQLNBFIGRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl-chloride
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)