Merck
APO455835672
Apollo Scientific Ltd
Ethyl perfluorododecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
642.16
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoate
Inchi Code
1S/C14H5F23O2/c1-2-39-3(38)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)13(33,34)14(35,36)37/h2H2,1H3
InChI Key
UQZFWRDNDBASDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-perfluorododecanoate
Synonym
Ethyl tricosafluorododecanoate, Ethyl tricosafluorolaurate
Flash Point
96/9mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-perfluorododecanoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)