Merck
APO455835656
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.27
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H9F3O2S/c1-18-12(17)10-7-9(8-5-3-2-4-6-8)11(19-10)13(14,15)16/h2-7H,1H3
InChI Key
RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-phenyl-5-trifluoromethylthiophene-2-carboxylate
Synonym
2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene, Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate
Flash Point
120-122/2mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-phenyl-5-trifluoromethylthiophene-2-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)