Merck
APO455835379
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-1-naphthoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.17
MDL番号:
bp
213-216
Iupac Name
5-fluoro-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO2/c12-10-6-2-3-7-8(10)4-1-5-9(7)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
FFZQPQHYIHFBID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthoic-acid
Synonym
5-Fluoronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-Carboxy-5-fluoronaphthalene
Boiling point
213-216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)