Merck
APO455835242
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.01
MDL番号:
bp
92-94
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10(11)12/h1-2H,9H2
InChI Key
PDNZCDDWSKYNTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Boiling point
92-94
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)