Merck
APO455835132
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
CRRHVMZOOBWYRG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)