Merck
APO455835066
Apollo Scientific Ltd
1,2-Dibromo-1-iodotrifluoroethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
367.73
MDL番号:
Iupac Name
1,2-dibromo-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Inchi Code
1S/C2Br2F3I/c3-1(5,6)2(4,7)8
InChI Key
YUBJHLYGOOZDRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dibromo-1-iodotrifluoroethane
Synonym
1,2-Dibromo-1-iodo-1,2,2-trifluoroethane
Flash Point
65/32mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dibromo-1-iodotrifluoroethane
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)