Merck
APO455834968
Apollo Scientific Ltd
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.15
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-4-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10/h2-3,10H,9H2,1H3
InChI Key
HEAQOCBITATQEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-4-fluoro-2-methylphenol
Synonym
2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 2-Fluoro-5-hydroxy-p-toluidine, 5-Amino-4-fluoro-o-cresol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-4-fluoro-2-methylphenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)