Merck
APO455834810
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-fluoroanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.03
MDL番号:
mp
93.4
密度
1.531
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
USVPQAWBFVANTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluoroanisole
Synonym
1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
Flash Point
207
Melting Point
93.4
密度
1.531
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluoroanisole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)