Merck
APO455834411
Apollo Scientific Ltd
6-Fluoro-4-methylnicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
KFWMUBBPUAWTPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-4-methylnicotinic-acid
Synonym
6-Fluoro-4-methylpyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-fluoro-4-methylpyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-4-methylnicotinic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)