Merck
APO455834160
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
bp
137-140
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-13-8-4-2-3-7(10)6(8)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
SXCFMVORODAUBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-methoxyphenylacetic-acid
Synonym
2-(Carboxymethyl)-3-fluoroanisole, (2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Boiling point
137-140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-methoxyphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)