Merck
APO455833966
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.17
MDL番号:
bp
104-107
Iupac Name
(3-fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
YECYDEGFKJWADM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylphenylacetic-acid
Synonym
3-Fluoro-p-tolylacetic acid
Boiling point
104-107
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)