Merck
APO455833904
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.92
MDL番号:
Iupac Name
1-(bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrCl2F/c8-3-4-1-7(11)6(10)2-5(4)9/h1-2H,3H2
InChI Key
SXAZGVVUQUTRIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-5-fluorobenzyl-bromide
Synonym
1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, alpha-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-5-fluorobenzyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)