Merck
APO455833894
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.58
MDL番号:
bp
44-46
Iupac Name
[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-3,13H,4H2
InChI Key
JRYCPYROZOWIDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Synonym
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
Boiling point
44-46
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)