Merck
APO455833813
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.59
MDL番号:
密度
1.25
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10/h2-4H,1H3
InChI Key
DPWCZSXNEGNALT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
Flash Point
216
密度
1.25
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)