Merck
APO455833785
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.99
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F2O/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)11)7(9)12/h1-2H
InChI Key
LUTDLSSUGZTZBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-26-difluorobenzoyl-chloride
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-26-difluorobenzoyl-chloride