Merck
APO455833579
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-methoxyisonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
bp
33-35
Iupac Name
methyl 2-methoxyisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7-5-6(3-4-9-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
KVFSHVOCUQNUNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-methoxyisonicotinate
Boiling point
33-35
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-methoxyisonicotinate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)