Merck
APO455832882
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.71
MDL番号:
Iupac Name
3'-methyl[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13N.ClH/c1-10-5-4-6-11(9-10)12-7-2-3-8-13(12)14;/h2-9H,14H2,1H3;1H
InChI Key
JGUMTRBKXJUBAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-3-methylbiphenyl-hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-3-methylbiphenyl-hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)