Merck
APO455832862
Apollo Scientific Ltd
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-hydroxy-1-propynyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-8-10-5-2-1-4-9(10)6-3-7-12/h1-2,4-5,12H,7H2
InChI Key
ABSXJTJGIGJBOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)