Merck
APO455832748
Apollo Scientific Ltd
2-Oxocyclopentane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
Iupac Name
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
InChI Key
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxocyclopentane-1-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxocyclopentane-1-carbonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)