Merck
APO455832643
Apollo Scientific Ltd
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-6-10-8(11-7-1)2-4-9-5-3-8/h9H,1-7H2
InChI Key
ZQGLEEFGEZLSAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-dioxa-9-azaspiro55undecane
Flash Point
65-67
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-dioxa-9-azaspiro55undecane
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)